Merck
586927
Sigma-Aldrich
Benzyl alcohol-(phenyl-3C6)
99 atom % 13C
Synonim(y):
Benzyl alcohol-(phenyl-13C6)
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
gęstość
1.102 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
OC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
Klucz InChI
WVDDGKGOMKODPV-ZXJNGCBISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)