Merck
606723
Sigma-Aldrich
Methanol-12C
99.95 atom % 12C
Synonim(y):
Methyl-12C alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
12CH3OH
Masa cząsteczkowa:
32.03
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
13C-depleted
czystość izotopowa
99.95 atom % 12C
tw
65.4 °C (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[12CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+0
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-IGMARMGPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup