About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH213CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
-42.1 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
ATUOYWHBWRKTHZ-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)