Merck
586242
Sigma-Aldrich
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NSiH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.29
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
bp
109-110 °C (lit.)
gęstość
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Si](C)(C)N(CC)CC
InChI
1S/C6H17NSi/c1-5-7(6-2)8(3)4/h8H,5-6H2,1-4H3
Klucz InChI
KYIHWAKEVGKFOA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
28.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2.22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)