Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
96% (CP)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C
mass shift
M+7
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\[13CH]=[13CH]/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i9+1,10+1,11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
InChI key
ZQPPMHVWECSIRJ-ZNACGWQSSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 96% (CP) | description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description 99 atom % 13C | description ≥96 atom % D, ≥95% (CP) |
| assay 96% (CP) | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥95% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥96 atom % D |
| mass shift M+7 | mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+2 |
| density 0.912 g/mL at 25 °C | density 0.896 g/mL at 25 °C | density 0.893 g/mL at 25 °C | density 0.896 g/mL at 25 °C |
| bp 192-195 °C/1.2 mmHg (lit.) | bp 192-195 °C/1.2 mmHg (lit.) | bp 192-195 °C/1.2 mmHg (lit.) | bp 192-195 °C/1.2 mmHg (lit.) |
| mp 13.4 °C (lit.) | mp 13.4 °C (lit.) | mp 13.4 °C (lit.) | mp 13.4 °C (lit.) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?