Merck
578231
Sigma-Aldrich
7-Amino-2-methylchromone
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
174.5-179.5 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)c2ccc(N)cc2O1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-6-4-9(12)8-3-2-7(11)5-10(8)13-6/h2-5H,11H2,1H3
Klucz InChI
PAKDFQZWVPNDSC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)