Merck
576794
Sigma-Aldrich
Ammonium-14N chloride
99.99 atom % 14N, 15N-depleted, 99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
14NH4Cl
Masa cząsteczkowa:
53.49
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99.99 atom % 14N
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
340 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
depleted
ciąg SMILES
[14NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+0
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-QMVMUTFZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jackie Perrin et al.
Journal of cell science, 128(13), 2269-2277 (2015-05-23)
TM9 family proteins (also named Phg1 proteins) have been previously shown to control cell adhesion by determining the cell surface localization of adhesion proteins such as the Dictyostelium SibA protein. Here, we show that the glycine-rich transmembrane domain (TMD) of
Cyrill A Rentsch et al.
European urology, 66(4), 677-688 (2014-03-29)
Whether the commonly used bacillus Calmette-Guérin (BCG) strains Connaught and Tice confer different treatment responses in non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) is unknown. To compare clinical efficacy, immunogenicity, and genetics of BCG Connaught and Tice. A prospective randomized single-institution trial with
Christine Burkard et al.
PloS one, 9(7), e101762-e101762 (2014-07-16)
Studies of viral entry into host cells often rely on the detection of post-entry parameters, such as viral replication or the expression of a reporter gene, rather than on measuring entry per se. The lack of assays to easily detect
Allison L Boyd et al.
The Journal of experimental medicine, 211(10), 1925-1935 (2014-09-03)
Allogeneic hematopoietic stem cell (HSC) transplantation (HSCT) is currently the leading strategy to manage acute myeloid leukemia (AML). However, treatment-related morbidity limits the patient generalizability of HSCT use, and the survival of leukemic stem cells (LSCs) within protective areas of
Sewa Rijal et al.
Blood, 125(18), 2815-2824 (2015-03-05)
Phosphoinositide signaling regulates diverse cellular functions. Phosphoinositide-3 kinase (PI3K) generates PtdIns(3,4,5)P3 and PtdIns(3,4)P2, leading to the activation of proliferative and anti-apoptotic signaling pathways. Termination of phosphoinositide signaling requires hydrolysis of inositol ring phosphate groups through the actions of PtdIns(3,4,5)P3 3-phosphatase