Merck
576654
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-aminocinnamate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH=CHCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz:
solid
Próba:
97%
Próba
97%
Formularz
solid
mp
70-74 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(N)cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H13NO2/c1-2-14-11(13)8-5-9-3-6-10(12)7-4-9/h3-8H,2,12H2,1H3/b8-5+
Klucz InChI
NRPMBSHHBFFYBF-VMPITWQZSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)