Merck
575054
Sigma-Aldrich
3-Furanboronic acid pinacol ester
98%
Synonim(y):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
62-65 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccoc2
InChI
1S/C10H15BO3/c1-9(2)10(3,4)14-11(13-9)8-5-6-12-7-8/h5-7H,1-4H3
Klucz InChI
KTBLRYUFNBABGO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.