Merck
575011
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanomanganate(III)
99.97% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
K3Mn(CN)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.97% trace metals basis
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: manganese
mp
289 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Mn-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.3K.Mn/c6*1-2;;;;/q;;;;;;3*+1;-3
Klucz InChI
HWKUDZZXRCEWMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)