Merck
574430
Sigma-Aldrich
5-Bromothiophene-2-carbonitrile
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6190 (lit.)
gęstość
1.694 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc(s1)C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2H
Klucz InChI
YVVHCBNJWHPMCQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3