Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 381,00 zł 285,75 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-537-4
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
285,75 zł
Cena katalogowa381,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitrile
SMILES string
N#Cc1ccco1
InChI
1S/C5H3NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
YXDXXGXWFJCXEB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 98% | description 97% | description 99% |
| assay 99% | assay 98% | assay 97% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form powder | form liquid | form - |
| density 1.064 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.386 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.479 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.507 (lit.) | refractive index - |
| bp 146-148 °C (lit.) | bp - | bp 66-67 °C/3 mmHg (lit.) | bp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?