Merck
574090
Sigma-Aldrich
Gallium(III) perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
Wybierz wielkość
5 G
868,00 zł
868,00 zł
Cena katalogowa1240,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
868,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ga(CIO4)3 · xH2o
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.07 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
868,00 zł
Cena katalogowa1240,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
chunks
zanieczyszczenia
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
175 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ga+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ga.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
Klucz InChI
POVMVMOENAMBPV-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)