Key Documents
573906
Barium chromate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Barium chromate (BaCrO4), Barium chromate(VI), Barium yellow, Lemon Yellow (inorganic pigment)
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤20 ppm Trace metallic impurities
mp
210 °C (dec.) (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Cr.4O/q+2;;;;2*-1
Klucz InChI
QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)