For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
412813
N,N-Diglycidyl-4-glycidyloxyaniline
Synonim(y):
4-(Diglycidylamino)phenyl glycidyl ether, 4-Glycidyloxy-N ,N -diglycidylaniline, N ,N ,o -Triglycidyl-p -aminophenol, p -(Diglycidylamino)phenyl glycidyl ether
Wybierz wielkość
221,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
221,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.567 (lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1OC1COc2ccc(cc2)N(CC3CO3)CC4CO4
InChI
1S/C15H19NO4/c1-3-12(17-9-15-10-20-15)4-2-11(1)16(5-13-7-18-13)6-14-8-19-14/h1-4,13-15H,5-10H2
Klucz InChI
AHIPJALLQVEEQF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako prekursor do syntezy sztywno-elastycznych epoksydowych polimerów z pamięcią kształtu poprzez tiolowo-epoksydową reakcję zatrzaskową. Pomaga to poprawić właściwości mechaniczne materiału epoksydowego.
- Jako środek sieciujący do syntezy polimeru redoks o wysokiej masie cząsteczkowej do produkcji czujników elektrochemicznych do urządzeń monitorujących poziom glukozy.
- Jako prekursor do syntezy granulek sorbentu aminowego do wychwytywaniaCO2.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?