Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
density
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)N(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)9(6)8(3,4)5/h7H,1-6H3
InChI key
WYLLBTPEHIVUKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥90% | description ≥99% | description 98% |
| assay 98% | assay ≥90% | assay ≥99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.767 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.778 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.715 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.778 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.419 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) | refractive index n20/D 1.3905 (lit.) | refractive index n20/D 1.431 (lit.) |
| bp 127 °C (lit.) | bp 234 °C (lit.) | bp 65.5 °C/752 mmHg (lit.) | bp 234 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?