Merck
572926
Sigma-Aldrich
Benzyltriphenylphosphonium bromide, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H40BrP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
667.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
sieciowanie krzyżowe
2 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
~2.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
200-400 mesh
InChI
1S/C9H11N3/c10-6-5-9-11-7-3-1-2-4-8(7)12-9/h1-4H,5-6,10H2,(H,11,12)
Klucz InChI
GJEPMYMUORZPMP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polymer-supported Wittig reagent for clean olefinations of carbonyl compounds.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)