Merck
572551
Sigma-Aldrich
Iron(III) nitrate on silica gel
extent of labeling: 15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
zakres etykietowania
15-20 wt. % Iron(III) nitrate loading
Zastosowanie
Oxidizing reagent.
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)