Merck
571903
Sigma-Aldrich
Diethyl 1-benzyl-3,4-dihydroxy-1H-pyrrole-2,5-dicarboxylate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
333.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
143-146 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1c(O)c(O)c(C(=O)OCC)n1Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO6/c1-3-23-16(21)12-14(19)15(20)13(17(22)24-4-2)18(12)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,19-20H,3-4,10H2,1-2H3
Klucz InChI
AXYCCUUFBQELMR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Starting material for substituted 3,4-ethylenedioxypyrroles.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zong, K.; Abboud, K.; Reynolds, J.
Tetrahedron Letters, 45, 4973-4973 (2004)