Przejdź do
D36003
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
681,00 zł
510,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2O)2C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.37
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-662-2
Beilstein/REAXYS Number:
1132811
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
510,75 zł
Cena katalogowa681,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
91-94 °C (dec.) (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C21H18O3/c22-14-19-11-12-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
InChI key
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
574589660523P49104
description
98%
description
97%
description
97%
description
99%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
91-94 °C (dec.) (lit.)
mp
85-89 °C (lit.)
mp
41-46 °C
mp
35-39 °C (lit.)
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
aldehyde
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)