Merck
711144
Sigma-Aldrich
Potassium 1H-pyrazole-3-trifluoroborate
Synonim(y):
Potassium 1H-pyrazole-5-trifluoroborate, Potassium pyrazole-5-trifluoroborate
Wybierz wielkość
250 MG
283,00 zł
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
283,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H3BF3KN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
283,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
mp
196-200 °C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BF3N2.K/c5-4(6,7)3-1-2-8-9-3;/h1-2H,(H,8,9);/q-1;+1
Klucz InChI
QNHYBMZHGRWURK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
An Organotrifluoroborate involved in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.