Merck
571326
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
96%
Synonim(y):
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
Wybierz wielkość
5 G
459,20 zł
25 G
2370,00 zł
459,20 zł
Cena katalogowa656,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
459,20 zł
25 G
2370,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
459,20 zł
Cena katalogowa656,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +2°, c = 1% in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
98 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
hydroxyl
ketal
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)OC[C@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Klucz InChI
YYEZYENJAMOWHW-LURJTMIESA-N
Zastosowanie
(4S)-(+)-4-(2-hydroksyetylo)-2,2-dimetylo-1,3-dioksolan może być stosowany do otrzymywania dioksolanów z wiązaniem (prop-2-ynyloksy)etylowym poprzez O-propargylowanie.[1] Może być również stosowany jako półprodukt w całkowitej syntezie rugulaktonu.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
213.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Asymmetric total synthesis of rugulactone, an a-pyrone from Cryptocarya rugulosa.
Allais F, et al.
Synthesis, 2010(16), 2787-2793 (2010)
Gold-catalyzed direct cycloketalization of acetonide-tethered alkynes in the presence of water.
Alcaide B, et al.
Tetrahedron, 68(46), 9391-9396 (2012)