Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.66
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2099148
Assay:
≥95.0% (AT)
Form:
powder
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (AT)
form
powder
mp
84-87 °C
functional group
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3S/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)13(9,11)12/h2-5H,1H3
InChI key
FXVDNCRTKXMSEZ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (AT) | assay - | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| mp 84-87 °C | mp - | mp 69.0-73.0 °C | mp - |
| functional group ketone | functional group - | functional group - | functional group - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C19686-100G | 04061833474884 |
| C19686-500G | 04061831835250 |
| 77460-100G | 04061836686741 |
| 77460-500G | 04061836686758 |
| 00933-50G | 04061832418322 |
| 00933-10G | 04061838608468 |