Przejdź do
531901
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
96%
Synonim(y):
Fluoroquinolonic acid, Q-Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
465,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9ClFNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
405-050-0
MDL number:
Assay:
96%
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
mp
242-245 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro, fluoro, ketone
SMILES string
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(Cl)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C13H9ClFNO3/c14-9-4-11-7(3-10(9)15)12(17)8(13(18)19)5-16(11)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,18,19)
InChI key
ISPVACVJFUIDPD-UHFFFAOYSA-N
General description
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid, also known as fluoroquinolonic acid, can be prepared from ethyl 2,4-dichloro-5-fluorobenzoylacetate. It is formed as an intermediate during the synthesis of ciprofloxacin hydrochloride, a fluorinated quinolone antibacterial drug.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1278302PHR1174C2190050
description
96%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
96%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
mp
242-245 °C (lit.)
mp
242-245 °C (lit.)
mp
242-245 °C (lit.)
mp
242-245 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone, carboxylic acid, chloro
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)