Merck
570745
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-15N2,d8 monodeuterate
98 atom % D, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
D215NCOCD2CD(15ND2)CO2D · D2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
98 atom % D
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
metody
bio NMR: suitable
mp
233-235 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H]OC([C@]([15N]([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])C([15N]([2H])[2H])=O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,5+1,6+1/hD5
Klucz InChI
DCXYFEDJOCDNAF-VYGMAKJPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)