Merck
569969
Sigma-Aldrich
Bis(4-aminophenyl)ether-d12
97 atom % D, 97% (CP)
Synonim(y):
4,4′-Oxydianiline-d12
About This Item
Wzór liniowy:
O(C6D4ND2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97% (CP)
mp
188-192 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+12
ciąg SMILES
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c(Oc2c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D/hD4
Klucz InChI
HLBLWEWZXPIGSM-AZLBOOTHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
426.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
219 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)