Merck
569232
Sigma-Aldrich
Chlorophenylsilane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SiH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.66
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5260 (lit.)
tw
41 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.070 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][Si]([H])(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7ClSi/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2
Klucz InChI
NBWIIOQJUKRLKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)