56915
Indazole-3-carboxylic acid
≥97.0% (HPLC)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
powder
kolor
beige
mp
266-270 °C (dec.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1n[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
BHXVYTQDWMQVBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- N-(8-methyl-azabicyclo[3.2.11]oct-3-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
- N-(1- benzyl-4-methylhexahydro-1H-1,4-diazepin-6-yl)-1H-indazole-3-carboxamide
- 1H-indazole-3-carboxamide
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3