Merck
251089
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyridine-3-carboxylic acid
98%
Synonim(y):
2-(Methylthio)nicotinic acid
Wybierz wielkość
25 G
728,00 zł
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
728,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
728,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
215-217 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
thioether
ciąg SMILES
CSc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2S/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
COPSJQVPEUUOKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Anizotropia w kwasie 2-(metylotio)pirydyno-3-karboksylowym [kwas 2-(metylotio)nikotynowy] została zbadana za pomocą eksperymentu nanoindentacji[1].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Malla Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (31)(31), 3945-3947 (2005-08-03)
Bending is observed in organic crystals when the packing is anisotropic in such a way that strong and weak interaction patterns occur in nearly perpendicular directions.