Merck
702455
Sigma-Aldrich
1H-Indazole-5-carboxylic acid
97%
Wybierz wielkość
1 G
210,00 zł
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
210,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
318-322 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-7-6(3-5)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Klucz InChI
MAVGBUDLHOOROM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrick Grailhe et al.
FEBS open bio, 10(10), 2010-2020 (2020-08-19)
Sphingosine-1 phosphate receptor-1 (S1P1 ) activation maintains endothelial barrier integrity, whereas S1P1 desensitization induces peripheral blood lymphopenia. The latter is exploited in the approval and/or late-stage development of receptor-desensitizing agents targeting the S1P1 receptor in multiple sclerosis, such as siponimod
Nikolay T Tzvetkov et al.
European journal of medicinal chemistry, 127, 470-492 (2017-01-21)
The pharmacological and physicochemical analysis of structurally optimized N-alkyl-substituted indazole-5-carboxamides, developed as potential drug and radioligand candidates for the treatment and diagnosis of Parkinson's disease (PD) and other neurological disorders, is reported. Recent efforts have been focused on the development