Merck
567078
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propionate
96%
Synonim(y):
Ethyl 3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)thio]propanoate
About This Item
Wzór liniowy:
H3CO2CCH2SCH2CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4710 (lit.)
tw
255-256 °C (lit.)
gęstość nasypowa
1.119 g/mL
ciąg SMILES
CCOC(=O)CCSCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4S/c1-3-12-7(9)4-5-13-6-8(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
JHXZXUGHSUTQTN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)