Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 761,00 zł 570,75 zł |
Informacje o tej pozycji
570,75 zł
Cena katalogowa761,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
crosslinking
1 % cross-linked
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked | description extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading | description extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading | description extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading |
| reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| particle size 100-200 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 75-150 μm | particle size 75-150 μm |
| crosslinking 1 % cross-linked | crosslinking - | crosslinking - | crosslinking - |
flash_point_f
Not applicable
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?