Merck
566535
Sigma-Aldrich
1-(Cyclohexylmethyl)piperazine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H22N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4950 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H22N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13/h11-12H,1-10H2
Klucz InChI
LRPGNFROBDUREU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)