Przejdź do
696447
N-Boc-piperidine-4-carbonitrile
97%
Synonim(y):
1,1-Dimethylethyl 4-cyano-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-4-cyanopiperidine, 4-Cyano-1-piperidinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
214,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
214,50 zł
Cena katalogowa286,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
60-63 °C
functional group
nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C#N
InChI
1S/C11H18N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-7H2,1-3H3
InChI key
UQADQTBQNVARAP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for synthesis of:
  • Aminomethylated fluoropiperidines
  • Protein kinase B inhibitors
  • GlyT1 inhibitors
  • Piperidinecarboxylic acids via nitrilase-catalyzed enantioselective synthesis
Reactant for
  • Replacement in CB2 receptor inhibitors
  • Double addition reactions of methyllithium and n-butyllithium to unsaturated nitriles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
715387427055934283
description
97%
description
97%
description
97%
description
≥95.0%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥95.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
mp
60-63 °C
mp
60-65 °C
mp
-
mp
-
form
powder
form
solid
form
liquid
form
semisolid
functional group
nitrile
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)