Merck
566322
Sigma-Aldrich
N-Benzylpyrrole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5685 (lit.)
bp
90 °C/0.9 mmHg (lit.)
gęstość nasypowa
1.020 g/mL
ciąg SMILES
C(c1ccccc1)n2cccc2
InChI
1S/C11H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-12/h1-9H,10H2
Klucz InChI
FNEQHKCQXDKYEO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-benzylpyrrole can be synthesized from N-benzylpyrrolidine via oxidation with 2-iodoxybenzoic acid(IBX) in presence of β-cyclodextrin in aqueous medium.
Zastosowanie
N-benzylpyrrole may be used in the synthesis of the following:
  • (E,Z)-3-(7,8-dimethoxy-5H-pyrrolo[2,1-a]isoindol-3-yl)-N,N-diethylacrylamide
  • (E,Z)-7,8-dimethoxy-3-styryl-5H-pyrrolo[2,1-a]isoindole
  • pyrroloisoquinolines
  • (Z)-2-(7,8-dimethoxypyrrolo[1,2-b]isoquinolin-10-ylidene)-N,N-diethylacetamide
  • (E,Z)-10-benzylidene-7,8-dimethoxy-5,10-dihydropyrrolo- [1,2-b]isoquinoline
  • (E,Z)-7,8-dimethoxy-10-(2-methoxyvinyl)-5,10-dihydropyrrolo[1,2-b]isoquinoline
  • (Z)-7,8-dimethoxy-10-(methoxymethylene)-5,10-dihydropyrrolo[1,2-b]isoquinoline
  • 2-cyano-N-benzylpyrroles
  • 3-cyano-N-benzylpyrroles
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"Metal-Free One-Pot Conversion of Electron-Rich Aromatics into Aromatic Nitriles"
Ushijima S and Togo H
Synlett, 2010(07), 1067-1070 (2010)
"o-Iodoxybenzoic acid (IBX): a versatile reagent for the synthesis of N-substituted pyrroles mediated by ?-cyclodextrin in water"
Murthy N.S and Nageswar DVY
Tetrahedron Letters, 52(34), 4481-4484 (2001)
"Intramolecular Palladium-Catalyzed Direct Arylation vs. Heck Reactions: Synthesis of Pyrroloisoquinolines and Isoindoles"
Lage S, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 351(14 - 15), 2460-2468 (2009)
Hannah F Dugdale et al.
Molecular and cellular biochemistry, 444(1-2), 109-123 (2017-12-01)
Glucose restriction (GR) impairs muscle cell differentiation and evokes myotube atrophy. Resveratrol treatment in skeletal muscle cells improves inflammatory-induced reductions in skeletal muscle cell differentiation. We therefore hypothesised that resveratrol treatment would improve muscle cell differentiation and myotube hypertrophy in