Merck
565385
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
96%
Synonim(y):
3-Bromo-p-anisic acid
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(OCH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
mp
220-222 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1Br)C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
BBPZABXVRBFWGD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)