Merck
563951
Sigma-Aldrich
Potassium phenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H;/q-1;+1
Klucz InChI
DVAFPKUGAUFBTJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3