Merck
563706
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H3(OCH3)MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
tw
65 °C (lit.)
gęstość
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc([Mg]Br)cc1F
InChI
1S/C7H6FO.BrH.Mg/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8;;/h3-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
PYDHWJRNBFAYJS-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3