Merck
562572
Sigma-Aldrich
Cesium carbonate
Cabot high-purity grade
Synonim(y):
Carbonic acid dicesium
About This Item
Wzór liniowy:
Cs2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.82
Beilstein:
4546405
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
Cabot high-purity grade
mp
610 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Aerobic oxidation of primary alcohols and of arylalkanes to aryl ketones.†
  • 1,4-addition reactions
Reagent for:
  • Synthesis of phosphazene derivatives
  • Constrictive binding interactions
  • Intramolecular C-N cross coupling reactions
  • Dehydrohalogenative polycondensation
Promotes the efficient O-alkylation of alcohols to form mixed alkyl carbonates.
Informacje prawne
Product of Cabot Performance Materials
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Adrenal gland,Testes
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 3617-3617 (2006)
Aylin Uslu, et al
Inorgorganica Chimica Acta, 363, 3721-3726 (2010)
Xiao-Jin Wu, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351, 3150-3156 (2009)
Yeon Sil Park, et al
Tetrahedron Letters, 51, 3956-3959 (2010)
Qifeng Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(33), 11420-11421 (2010-08-06)
Dehydrohalogenative polycondensation of 2-bromo-3-hexylthiophene was successful with Herrmann's catalyst and tris(2-dimethylaminophenyl)phosphine as catalyst precursors, giving head-to-tail poly(3-hexylthiophene) (HT-P3HT) with high molecular weight (M(n) = 30,600, M(w)/M(n) = 1.60) and high regioregularity (98%) in almost quantitative yield (99%).