Merck
562246
Sigma-Aldrich
4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13BrMgO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
tw
65 °C
gęstość
0.961 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[Mg]c1ccc(OC2CCCCO2)cc1
InChI
1S/C11H13O2.BrH.Mg/c1-2-6-10(7-3-1)13-11-8-4-5-9-12-11;;/h2-3,6-7,11H,4-5,8-9H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide can be used:
  • In the preparation of C-2 and C-20-diaryl steroidal derivatives.
  • As an intermediate in the synthesis of multiblock copolymers having fullerene backbone for possible applications in photovoltaic devices.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
<1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< -17 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of donor- acceptor multiblock copolymers incorporating fullerene backbone repeat units
Hiorns RC, et al.
Macromolecules, 43(14), 6033-6044 (2010)
Design and Diastereoselective Synthesis of C-2, C-20-Diaryl Steroidal Derivatives
Rey J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(20), 3781-3794 (2012)