Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 751,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł 1065,00 zł |
Informacje o tej pozycji
751,00 zł
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5740 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
density
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, bromo
SMILES string
NCCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4-5,10H2
InChI key
ORHRHMLEFQBHND-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.406 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.913 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.396 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 239-240 °C (lit.) | bp 73-75 °C (lit.) | bp - | bp 253 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.5740 (lit.) | refractive index n20/D 1.418 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.5770 (lit.) |
| functional group bromo, amine | functional group chloro, alkyl halide | functional group ketone, nitrile | functional group bromo, amine |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?