561142
Nickel(II) bromide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Nickel bromide, Nickel dibromide, Nickelous bromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
gęstość
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Used as a cathode material for sodium-metal halide batteries.
- Used in effective passivation strategy to enhance the optical properties, efficiency, and stability of blue-emitting CsPbBr3 perovskite nanoplatelets for high-performance monochrome LED applications.
- Used as a nickel precursor in cross-electrophile coupling reactions.
- Used as a precursor for the synthesis of other nickel compounds.
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.