Merck
560863
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]toluene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiC≡CC6H4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
50-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16Si/c1-11-7-5-6-8-12(11)9-10-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3
Klucz InChI
POJCCZAVVWWXNS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)