Merck
560693
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(hexyloxy)benzene-1,4-diacetonitrile
98%
Synonim(y):
1,4-bis(cyjanometylo)-2,5-bis(heksyloksy)benzen
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)5O]2C6H2(CH2CN)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
mp
93.9-98.2 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCOc1cc(CC#N)c(OCCCCCC)cc1CC#N
InChI
1S/C22H32N2O2/c1-3-5-7-9-15-25-21-17-20(12-14-24)22(18-19(21)11-13-23)26-16-10-8-6-4-2/h17-18H,3-12,15-16H2,1-2H3
Klucz InChI
GFPGEWHJZPFZMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monomeric precursor for the light-emitting polymer OC6C6-CN-PPV (or DHeO-CN-PPV)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)