Merck
559628
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrothienyl)methyl]propionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C4SH7CH2CH(CF3)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D >1.4620 (lit.)
tw
235 °C (lit.)
gęstość
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C(CC1CCCS1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2S/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
Klucz InChI
WZMDICHYPNRSDP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3