Merck
559512
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-5′-(trifluoromethyl)acetophenone
97%
Synonim(y):
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)acetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CF3)COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4810 (lit.)
tw
204-205 °C (lit.)
gęstość
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6ClF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
YRGBMTWHOFQSDJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
196.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91.1 °C - closed cup