Merck
559431
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
95%
About This Item
Wzór liniowy:
F3C6H2CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5050 (lit.)
gęstość
1.689 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1cc(CBr)cc(F)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-2H,3H2
Klucz InChI
MPEKZIYOLQCWLL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)