Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 118,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
118,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
density
1.675 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(CBr)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-6(8(11,12)13)3-7(2-5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
InChI key
ATLQGZVLWOURFU-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 95% | description 97%, contains 3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer | description 97% |
| assay 97% | assay 95% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.675 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.637 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.699 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.499 g/mL at 25 °C |
| refractive index n20/D 1.445 (lit.) | refractive index n20/D 1.451 (lit.) | refractive index n20/D 1.427 (lit.) | refractive index n20/D 1.487 |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| functional group bromo, fluoro | functional group fluoro, bromo | functional group fluoro, bromo | functional group bromo, fluoro |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?