Merck
559261
Sigma-Aldrich
Ethyl (3-bromobenzoyl)acetate
95%
Synonim(y):
3-Bromo-ß-oxo-benzenepropanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(3-bromophenyl)-3-oxopropanoate
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4COCH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.565 (lit.)
tw
255-256 °C (lit.)
gęstość
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ester
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Klucz InChI
JSVMCOQPWKQNGU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in synthesis of:
  • Aroylbenzoxepinones for analgesic activity
  • (Heteroaryl)(carboxamido)arylpyrrole derivatives with Cdc7 kinase inhibitory activity
  • Cambinol analogs for sirtuin inhibition and antitumor activity
  • TunePhos-type diphosphine ligands via asymmetric hydrogenation
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)