Merck
558680
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(F)SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
41-44 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-1-2-5(9)6(3-4)12(8,10)11/h1-3H
Klucz InChI
OZKAHSNNKADHTK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges